PHR1217
1-Pentanol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
n-Amyl alcohol, Pentyl alcohol
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to USP 1504955
vapor density
3 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 13.6 °C)
1.5 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
expl. lim.
10 %, 100 °F
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.409 (lit.)
bp
136-138 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
density
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CCCCCO
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
120.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
49 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객