주요 문서
612863
Supelco
Triphenyl phosphate solution
0.0485 M in chloroform-d (99.8 atom % D), NMR tube size 8 mm × 8 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 EACH
₩4,339,734
₩4,339,734
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 EACH
₩4,339,734
About This Item
Linear Formula:
(C6H5O)3PO
Molecular Weight:
326.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
₩4,339,734
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
analytical standard
Quality Level
농도
0.0485 M in chloroform-d (99.8 atom % D)
기술
NMR: suitable
NMR 튜브 크기
8 mm × 8 in.
적합성
suitable for NMR (reference standard)
형식
single component solution
SMILES string
O=P(Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3
InChI
1S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI key
XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
특징 및 장점
31P sensitivity
수량
8 mm O.D. tube contains 1.9 mL.
Each pack contains 10 tubes.
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)