주요 문서
PHL89661
Euphorbiasteroid
phyproof® Reference Substance
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩561,904
₩561,904
예상 입고일2025년 5월 19일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩561,904
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C32H40O8
CAS Number:
Molecular Weight:
552.66
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩561,904
예상 입고일2025년 5월 19일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
SMILES string
O1[C@@]2([C@H]([C@@H]3[C@](C[C@@H]([C@@H]3OC(=O)Cc5ccccc5)C)(C(=O)\C(=C\[C@@H]4[C@@H](C4(C)C)CC2)\C)OC(=O)C)OC(=O)C)C1
InChI
1S/C32H40O8/c1-18-14-24-23(30(24,5)6)12-13-31(17-37-31)29(38-20(3)33)26-27(39-25(35)15-22-10-8-7-9-11-22)19(2)16-32(26,28(18)36)40-21(4)34/h7-11,14,19,23-24,26-27,29H,12-13,15-17H2,1-6H3/b18-14+/t19-,23-,24+,26+,27-,29-,31+,32+/m0/s1
InChI key
SDGDWRYYHQOQOJ-XXMLZKCSSA-N
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)