주요 문서
PHL89619
Cynaropicrin
phyproof® Reference Substance
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩1,164,002
₩1,164,002
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩1,164,002
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H22O6
CAS Number:
Molecular Weight:
346.37
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩1,164,002
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥90.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
O1[C@@H]2[C@@H]3[C@@H](C[C@@H](C3=C)O)C(=C)C[C@@H]([C@H]2C(=C)C1=O)OC(=O)C(=C)CO
InChI
1S/C19H22O6/c1-8-5-14(24-18(22)9(2)7-20)16-11(4)19(23)25-17(16)15-10(3)13(21)6-12(8)15/h12-17,20-21H,1-7H2/t12-,13-,14-,15-,16+,17+/m0/s1
InChI key
KHSCYOFDKADJDJ-NQLMQOPMSA-N
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)