주요 문서
PHL89563
Anisodamine hydrobromide
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
6-Hydroxyhyoscyamine hydrobromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩675,787
₩675,787
예상 입고일2025년 5월 02일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩675,787
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H23NO4 · HBr
CAS Number:
Molecular Weight:
386.28
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩675,787
예상 입고일2025년 5월 02일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
SMILES string
Br.N1(C2C(CC1CC(C2)OC(=O)C(CO)c3ccccc3)O)C
InChI key
KMYQCELRVANQNG-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)