주요 문서
PHL82509
Cycloastragenol
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
(3β,6α,16β,20R,24S)-20,24-Epoxy-9,19-cyclolanostane-3,6,16,25-tetrol, Astramembrangenin, Cyclogalegigenin, Cyclosieversigenin
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩691,317
₩691,317
예상 입고일2025년 5월 02일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩691,317
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C30H50O5
CAS Number:
Molecular Weight:
490.72
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩691,317
예상 입고일2025년 5월 02일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@]1(O[C@H](C(O)(C)C)CC1)[C@@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]3(C)[C@]4([H])C[C@H](O)[C@@]5([H])C(C)(C)[C@@H](O)CC[C@]5(C6)[C@]46CC[C@@]32C
InChI
1S/C30H50O5/c1-24(2)20(33)8-11-30-16-29(30)13-12-26(5)23(28(7)10-9-21(35-28)25(3,4)34)18(32)15-27(26,6)19(29)14-17(31)22(24)30/h17-23,31-34H,8-16H2,1-7H3/t17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,26+,27-,28+,29-,30+/m0/s1
InChI key
WENNXORDXYGDTP-UOUCMYEWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)