주요 문서
PHL80598
Leonurine hydrochloride
phyproof® Reference Substance
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩698,320
₩698,320
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩698,320
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H21N3O5 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
347.79
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩698,320
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.N(CCCCOC(=O)c1cc(c(c(c1)OC)O)OC)C(=N)N
InChI
1S/C14H21N3O5.ClH/c1-20-10-7-9(8-11(21-2)12(10)18)13(19)22-6-4-3-5-17-14(15)16;/h7-8,18H,3-6H2,1-2H3,(H4,15,16,17);1H
InChI key
GHVZIMAVDJZQGP-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)