추천 제품
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)C)Oc3[c](c4c([o]c3c6ccc(cc6)OC)c(c(cc4O)O[C@@H]5O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]5O)O)O)CO)CC=C(C)C)=O
InChI
1S/C39H50O19/c1-14(2)6-11-19-21(54-38-32(50)29(47)26(44)22(13-40)55-38)12-20(41)23-27(45)35(33(56-34(19)23)17-7-9-18(51-5)10-8-17)57-39-36(30(48)25(43)16(4)53-39)58-37-31(49)28(46)24(42)15(3)52-37/h6-10,12,15-16,22,24-26,28-32,36-44,46-50H,11,13H2,1-5H3/t15-,16-,22+,24-,25-,26+,28+,29-,30+,31+,32+,36+,37-,38+,39-/m0/s1
InChI key
ULZLIYVOYYQJRO-JIYCBSMMSA-N
관련 카테고리
일반 설명
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable