P4200000
Pyrimethamine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
5-(4-Chlorophenyl)-6-ethyl-2,4-pyrimidinediamine
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
pyrimethamine
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
CCC1=NC(N)=NC(N)=C1C2=CC=C(Cl)C=C2
InChI
1S/C12H13ClN4/c1-2-9-10(11(14)17-12(15)16-9)7-3-5-8(13)6-4-7/h3-6H,2H2,1H3,(H4,14,15,16,17)
InChI key
WKSAUQYGYAYLPV-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
관련 제품
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터