주요 문서
O8208
Sigma-Aldrich
Orcinol monohydrate
97%
동의어(들):
3,5-Dihydroxytoluene, 5-Methylresorcinol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H3-1,3-(OH)2 · H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
142.15
Beilstein:
1071903
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
분석
97%
bp
290 °C (lit.)
mp
56-58 °C (lit.)
SMILES string
O.Cc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C7H8O2.H2O/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5;/h2-4,8-9H,1H3;1H2
InChI key
NBKPNAMTHBIMLA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Reagent for sugars.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Smadar Shulami et al.
The Journal of biological chemistry, 289(37), 25957-25975 (2014-07-30)
Geobacillus stearothermophilus T-6 produces a single extracellular xylanase (Xyn10A) capable of producing short, decorated xylo-oligosaccharides from the naturally branched polysaccharide, xylan. Gel retardation assays indicated that the master negative regulator, XylR, binds specifically to xylR operators in the promoters of