주요 문서
8.20933
Sigma-Aldrich
3,5-Dihydroxytoluene
for synthesis
동의어(들):
3,5-Dihydroxytoluene, 5-Methylresorcinol, Orcinol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H8O2
CAS Number:
Molecular Weight:
124.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
207-984-2
NACRES:
NA.22
양식:
powder
분석:
≥99.0% (GC)
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
양식
powder
효능
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
147 °C/7 hPa
mp
109 °C
전이 온도
flash point 159 °C
solubility
80 g/L
SMILES string
Oc1cc(cc(c1)C)O
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5/h2-4,8-9H,1H3
InChI key
OIPPWFOQEKKFEE-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 4.0 %
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2