주요 문서
NIST1881A
Portland cement
NIST® SRM® 1881a
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Quality Level
양식
powder
포장
pkg of 4 vials x 5 g
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)