주요 문서
NIST1881B
Portland cement
Blended with Fly Ash, NIST® SRM® 1881B
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 X 5 G
₩1,623,087
₩1,623,087
예상 입고일2025년 5월 20일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 X 5 G
₩1,623,087
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩1,623,087
예상 입고일2025년 5월 20일세부사항
벌크 견적 요청
양식
powder
포장
vial of 5 × 5 g
제조업체/상표
NIST®
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
This Standard Reference Material (SRM) is intended primarily for use in validation of chemical and instrumental methods of analysis of cements and materials of similar matrix for elemental content.
기타 정보
Certified for the analytes listed below.
Silicon dioxide (SiO2), Aluminium di oxide (Al2O3), Ferric oxide (Fe2O3), Calcium oxide (CaO), Magnesium oxide (MgO), Sulphur Trioxide (SO3), Sodium oxide (Na2O), Potassium oxide (K2O), Titanium di oxide (TiO2), Phosphorus pentoxide (P2O5), Manganese(III) oxide (Mn2O3), Chromium(III) oxide (Cr2O3), Zinc oxide (ZnO), Strontium oxide (SrO), Barium oxide (BaO), Chloride (Cl)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Insoluble residue, Calcium oxide (CaO), Fluoride (F?), Sulfide Sulfur (S2-), Mercury (Hg)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)