주요 문서
NIST1416
Aluminosilicate Glass for Liquidus Temperature
NIST®SRM®
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 G
₩1,254,134
₩1,254,134
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 G
₩1,254,134
About This Item
Linear Formula:
3Al2O3 · 2SiO2
CAS Number:
Molecular Weight:
426.05
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩1,254,134
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
벌크 견적 요청
포장
pkg of 250 g
제조업체/상표
NIST®
응용 분야
glass & ceramic
기타 정보
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Alkaline earth aluminosilicate
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)