주요 문서
N105B
Low Temperature Viscosity Standard
ASTM D 2162 traceable
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
500 ML
₩262,073
₩262,073
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
500 ML
₩262,073
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩262,073
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
품질
ASTM D 2162 traceable
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
Paragon Scientific Ltd
응용 분야
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
형식
mixture
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Low Temperature Viscosity Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)