주요 문서
MGVS100
Medical Viscosity Standard
Medical Viscosity Standard
viscosity 10.00 mPa.s (25.00 °C)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
Paragon Scientific Ltd
점도
10.00 mPa.s(25.00 °C)
응용 분야
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Find detailed technical data for all Paragon Medical Viscosity Standards on the Paragon Scientific webpage
These products contain antibacterial agent.
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 under UKAS accreditation
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. Hi. I wonder if it possible to get the viscosity value of MGVS100 at 20C? It would be really helpful.
    1 답변
    1. This line of Medical Viscosity Standards, manufactured by Paragon Scientific Ltd, is measured only at 25 °C and 37 °C.
      도움이 되었습니까?
후기
활성 필터
  1. 1 평점-상품평만