주요 문서
VISCCS18
CCS Viscosity Standard
ASTM D 5293 and SAE Specification J300
동의어(들):
Cold-Cranking Simulator Viscosity Standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
18 X 500 ML
₩2,204,885
₩2,204,885
예상 입고일2025년 5월 26일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
18 X 500 ML
₩2,204,885
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩2,204,885
예상 입고일2025년 5월 26일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
Quality Level
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
포장
pkg of 18 × 500 mL
제조업체/상표
Paragon Scientific Ltd
응용 분야
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)