주요 문서
IRMM018A
28Si (SiO2)
IRMM®, certified reference material, Isotope abundance ratio
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩2,974,965
₩2,974,965
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩2,974,965
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩2,974,965
예상 입고일2025년 5월 09일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
Agency
IRMM®
동위원소 순도
 18O
 29Si
 28Si
 30Si
제조업체/상표
JRC
형식
neat
분석 메모
For more information please see:
IRMM018A
법적 정보
IRMM is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)