주요 문서
922587
Sigma-Aldrich
Silicon Dioxide (Silica) - Nanofibers
diam. × L ~425 nm (±50 nm) × infinity
동의어(들):
Nanofibrous inorganic powder, SiO2
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩252,634
₩252,634
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩252,634
About This Item
실험식(Hill 표기법):
SiO2
CAS Number:
Molecular Weight:
60.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352303
NACRES:
NA.23
₩252,634
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
직경 × 길이
~425 nm (±50 nm) × infinity
Quality Level
SMILES string
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Silica nanofibers are yielded through a novel ac electrospinning process resulting in extraordinary aspect ratios, consistent purity, and consistent certification of form parameters that are difficult if not impossible to achieve using other nanofiber production methods. Potential applications include filtration membranes and catalyst support.
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
STOT RE 1 Inhalation
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)