I0100000
Imipramine hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanamine hydrochloride, 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
imipramine
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
Cl[H].CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C19H24N2.ClH/c1-20(2)14-7-15-21-18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)21;/h3-6,8-11H,7,12-15H2,1-2H3;1H
InChI key
XZZXIYZZBJDEEP-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... SLC6A2(6530) , SLC6A4(6532)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터