주요 문서
ERMDA483IFCC
anti-PR3 IgG in human serum
ERM®, certified reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩380,828
₩380,828
예상 입고일2025년 4월 24일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩380,828
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩380,828
예상 입고일2025년 4월 24일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
Agency
ERM®
제조업체/상표
JRC
응용 분야
clinical testing
형식
matrix material
저장 온도
−70°C
일반 설명
A serum protein reference material intended for the standardisation of measurements of immunoglobulin G proteinase 3 anti-neutrophil cytoplasmic autoantibodies (IgG PR3 ANCA). The material was produced according to ISO Guide 34:2009 and is certified in accordance with ISO Guide 35:2006
법적 정보
ERM is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)