주요 문서
ERMBF428C
Cotton seed GMO standard GHB119
ERM®, certified reference material, for the detection of GMO cotton seed GHB119 with PCR
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩206,553
₩206,553
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩206,553
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩206,553
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
Agency
ERM®
품질
for the detection of GMO cotton seed GHB119 with PCR
구성
GHB119 Cotton seed, 10%
제조업체/상표
JRC
응용 분야
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
형식
matrix material
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
For more information please see:
ERMBF428C
법적 정보
ERM is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)