주요 문서
ERMBF434B
Rapeseed 73496 GMO standard ERM-BF434
ERM®, certified reference material, nominal 100% GMO
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩214,571
₩214,571
예상 입고일2025년 5월 22일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩214,571
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩214,571
예상 입고일2025년 5월 22일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
Agency
ERM®
제조업체/상표
JRC
응용 분야
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
형식
matrix material
저장 온도
2-8°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Certified for the 73496 rapeseed mass fraction.
분석 메모
For more information please see:
ERMBF434B
법적 정보
ERM is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)