주요 문서
DLW354210
Sigma-Aldrich
Corning® Poly-D-Lysine 20 mg
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352207
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
synthetic
분석
>98%
양식
lyophilized (from aqueous solution)
분자량
500-550 kDa
포장
pkg of 20 mg
기술
cell culture | mammalian: suitable
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)