D9559
Dextrose monohydrate
97.5-102.0% anhydrous basis, meets USP testing specifications
동의어(들):
D-(+)-Glucose monohydrate, Dextrose monohydrate
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
corn
Quality Level
Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
분석
97.5-102.0% anhydrous basis
양식
powder
색상
white
저장 온도
room temp
SMILES string
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6.H2O/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H2/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
InChI key
SPFMQWBKVUQXJV-BTVCFUMJSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)