D2963000
Doxapram hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
Doxapram hydrochloride monohydrate, 1-Ethyl-4-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-3,3-diphenyl-2-pyrrolidinone monohydrochloride monohydrate
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
doxapram
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
[Cl-].[N+H]4(CCOCC4)CCC1CN(C(=O)C1(c3ccccc3)c2ccccc2)CC.O
InChI
1S/C24H30N2O2.ClH.H2O/c1-2-26-19-22(13-14-25-15-17-28-18-16-25)24(23(26)27,20-9-5-3-6-10-20)21-11-7-4-8-12-21;;/h3-12,22H,2,13-19H2,1H3;1H;1H2
InChI key
ZOMBFZRWMLIDPX-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터