주요 문서
CRMUSUKR
Sulfur in Kerosene
ASTM D 3227; ISO 3012 (3.13 mg/kg)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
250 ML
₩492,986
₩492,986
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
250 ML
₩492,986
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩492,986
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
Paragon Scientific Ltd
형식
matrix material
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Cleveland Open Cup Flash Point Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM), manufactured under UKAS accreditation
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
84.2 - 158.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
29 - 70 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)