주요 문서
91286
Supelco
Multi Cation Standard 1 for IC
TraceCERT®, in 0.1% nitric acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 ML
₩446,194
₩446,194
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 ML
₩446,194
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩446,194
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
Quality Level
제품 라인
TraceCERT®
grade
TraceCERT®
구성
Ca, 1000 mg/L
K, 200 mg/L
Li, 50 mg/L
Mg, 200 mg/L
Na, 200 mg/L
NH4, 400 mg/L
농도
in 0.1% nitric acid
기술
ion chromatography: suitable
응용 분야
environmental
food and beverages
형식
multi-component solution
결합
Visit the IC Portal to learn more
분석 메모
For the preparation of this CRM only materials of highest purity were used.
법적 정보
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)