추천 제품
Grade
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 100 g
제조업체/상표
RTC CRM012-100
기술
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
2.86
응용 분야
environmental
형식
matrix material
저장 온도
2-30°C
일반 설명
기타 정보
- Co, V
분석물
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터