주요 문서
C52802
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-methylindole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H8ClN
CAS Number:
Molecular Weight:
165.62
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Quality Level
분석
97%
형태
powder
mp
110-114 °C (lit.)
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
Cc1cc2cc(Cl)ccc2[nH]1
InChI
1S/C9H8ClN/c1-6-4-7-5-8(10)2-3-9(7)11-6/h2-5,11H,1H3
InChI key
WUVWAXJXPRYUME-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)