C2970000
Crotamiton
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
N-Ethyl-o-crotonotoluidide, N-Ethyl-N-(2-methylphenyl)-2-butenamide, Crotamiton
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
설명
predominantly trans
API family
crotamiton
제조업체/상표
EDQM
refractive index
n20/D 1.54 (lit.)
bp
153-155 °C/13 mmHg (lit.)
density
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
CCN(C(=O)\C=C\C)c1ccccc1C
InChI
1S/C13H17NO/c1-4-8-13(15)14(5-2)12-10-7-6-9-11(12)3/h4,6-10H,5H2,1-3H3/b8-4+
InChI key
DNTGGZPQPQTDQF-XBXARRHUSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터