주요 문서
BCR685
Skim milk powder
BCR®, certified reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
85151701
NACRES:
NA.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Grade
certified reference material
Agency
BCR®
제조업체/상표
JRC
응용 분야
food and beverages
형식
matrix material
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
분석 메모
For more information please see:
BCR685
기타 정보
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Crude protein, Fat
Matrix Group: Dairy products and eggs
법적 정보
BCR is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)