주요 문서
BCR598
Cod liver oil (OCP′s)
BCR®, certified reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩717,199
₩717,199
예상 입고일2025년 5월 12일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩717,199
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩717,199
예상 입고일2025년 5월 12일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
Agency
BCR®
제조업체/상표
JRC
응용 분야
agriculture
형식
neat
분석 메모
For more information please see:
BCR598
기타 정보
Sales restrictions may apply
법적 정보
BCR is a registered trademark of European Commission
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)