주요 문서
BCR342
Benzo[a]fluorenone
BCR®, certified reference material
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩361,137
₩361,137
예상 입고일2025년 5월 12일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩361,137
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H10O
CAS Number:
Molecular Weight:
230.26
Beilstein:
1960212
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
₩361,137
예상 입고일2025년 5월 12일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
Agency
BCR®
제조업체/상표
JRC
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C1c2ccccc2-c3ccc4ccccc4c13
InChI
1S/C17H10O/c18-17-15-8-4-3-7-13(15)14-10-9-11-5-1-2-6-12(11)16(14)17/h1-10H
InChI key
RNICURKFVSAHLQ-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
For more information please see:
BCR342
법적 정보
BCR is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)