주요 문서
BCR275
Zircaloy (C, N, O)
BCR®, certified reference material, disc (small, 0.9 g)
동의어(들):
Zirconium tin alloy
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
9 G
₩650,818
₩650,818
예상 입고일2025년 4월 23일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
9 G
₩650,818
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
₩650,818
예상 입고일2025년 4월 23일세부사항
벌크 견적 요청
Grade
certified reference material
Agency
BCR®
양식
disc (small, 0.9 g)
제조업체/상표
JRC
형식
matrix material
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
분석 메모
For more information please see:
BCR275
법적 정보
BCR is a registered trademark of European Commission
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)