주요 문서
ARK2129
SAFC
Acepromazine Maleate
USP/BP Vet, (For Veterinary use only)
의약품 제조
동의어(들):
Acepromazine Maleate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H26N2O5S
CAS Number:
Molecular Weight:
442.53
MDL number:
UNSPSC 코드:
51332802
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Quality Level
SMILES string
CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)SC3=CC=CC=C3N2CCCN(C)C.C(=C\C(=O)O)\C(=O)O
InChI
1S/C19H22N2OS.C4H4O4/c1-14(22)15-9-10-19-17(13-15)21(12-6-11-20(2)3)16-7-4-5-8-18(16)23-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,7-10,13H,6,11-12H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
InChI key
FQRHOOHLUYHMGG-BTJKTKAUSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)