생물학적 소스
synthetic
Quality Level
vapor pressure
1 mmHg ( 65 °C)
분석
~99% (GC)
양식
powder or crystals
bp
221 °C (lit.)
mp
78-80 °C (lit.)
solubility
water: 0.2 g/L, clear, colorless
SMILES string
CC(N)=O
InChI
1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
InChI key
DLFVBJFMPXGRIB-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
rat ... Ggt1(116568)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges