A0363700
Ambroxol hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
동의어(들):
2-Amino-3,5-dibromo-N-(trans-4-hydroxycyclohexyl)benzylamine
크기 선택
About This Item
추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
ambroxol
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.Nc1c(Br)cc(Br)cc1CN[C@@H]2CC[C@@H](O)CC2
InChI
1S/C13H18Br2N2O.ClH/c14-9-5-8(13(16)12(15)6-9)7-17-10-1-3-11(18)4-2-10;/h5-6,10-11,17-18H,1-4,7,16H2;1H/t10-,11-;
InChI key
QNVKOSLOVOTXKF-PFWPSKEQSA-N
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객