주요 문서
99408
Supelco
Chloride ionophore I - cocktail A
Selectophore
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
0.1 ML
₩479,283
₩479,283
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
0.1 ML
₩479,283
About This Item
UNSPSC 코드:
26111700
NACRES:
NB.61
₩479,283
예상 입고일2025년 4월 07일세부사항
벌크 견적 요청
제품 라인
Selectophore
Quality Level
양식
liquid
구성
Chloride ionophore, 5.0 wt. %
1-Decanol, 4.0 wt. %
2-Nitrophenyl octyl ether, 90.0 wt. %
Tetradodecylammonium tetrakis(4-chlorophenyl)borate, 1.0 wt. %
일반 설명
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
애플리케이션
Selected application examples
포장
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
법적 정보
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Lourdes Rubio et al.
Frontiers in plant science, 11, 955-955 (2020-07-17)
The concentration of CO2 in the atmosphere has increased over the past 200 years and is expected to continue rising in the next 50 years at a rate of 3 ppm·year-1. This increase has led to a decrease in seawater