254754
5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphine manganese(III) chloride
95%
동의어(들):
meso-Tetraphenylporphyrin manganese(III) chloride complex
크기 선택
분석
95%
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: manganese
λmax
475 nm
583 nm (2nd)
SMILES string
Cl[Mn]1n2c3ccc2c(-c4ccccc4)c5ccc(n5)c(-c6ccccc6)c7ccc(c(-c8ccccc8)c9ccc(n9)c3-c%10ccccc%10)n17
InChI
1S/C44H28N4.ClH.Mn/c1-5-13-29(14-6-1)41-33-21-23-35(45-33)42(30-15-7-2-8-16-30)37-25-27-39(47-37)44(32-19-11-4-12-20-32)40-28-26-38(48-40)43(31-17-9-3-10-18-31)36-24-22-34(41)46-36;;/h1-28H;1H;/q-2;;+3/p-1/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-;;
InChI key
MIUMWNDEIWVIEG-YKKPBKTHSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
이미 열람한 고객
문서
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering