주요 문서
94610
Sigma-Aldrich
Valeroyl chloride
purum, ≥98.0% (T)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 ML
₩116,624
500 ML
₩325,105
₩116,624
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 ML
₩116,624
500 ML
₩325,105
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)3COCl
CAS Number:
Molecular Weight:
120.58
Beilstein:
506293
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩116,624
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
grade
purum
Quality Level
분석
≥98.0% (T)
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.42 (lit.)
n20/D 1.420
bp
125-127 °C (lit.)
density
0.995 g/mL at 20 °C
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
acyl chloride
SMILES string
CCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C5H9ClO/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI key
XGISHOFUAFNYQF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameSkull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
89.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
32 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Janclei P Coutinho et al.
Talanta, 134, 256-263 (2015-01-27)
In this work a multivariate statistical tool (Derringer and Suich optimization) was proposed for the separation of seventeen capsinoids (natural and synthetic) using the UHPLC-DAD chromatography. Capsinoids were analyzed at 280 nm. The variables optimized were the mobile phase (water