109614
Butyryl chloride
98%
동의어(들):
Butanoic acid chloride, Butyric acid chloride, Butyric chloride, Butyroyl chloride, n-Butanoyl chloride, n-Butyroyl chloride, n-Butyryl chloride
크기 선택
About This Item
추천 제품
vapor density
3.7 (vs air)
Quality Level
분석
98%
refractive index
n20/D 1.412 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
mp
−89 °C (lit.)
density
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
acyl chloride
SMILES string
CCCC(Cl)=O
InChI
1S/C4H7ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3
InChI key
DVECBJCOGJRVPX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
64.4 °F - DIN 51755 Part 1
Flash Point (°C)
18 °C - DIN 51755 Part 1
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter