추천 제품
Grade
for ion-selective electrodes
Quality Level
제품 라인
Selectophore™
양식
liquid
density
0.990 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(C(=O)OCC(CC)CCCC)c(c1)C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C33H54O6/c1-7-13-16-25(10-4)22-37-31(34)28-19-20-29(32(35)38-23-26(11-5)17-14-8-2)30(21-28)33(36)39-24-27(12-6)18-15-9-3/h19-21,25-27H,7-18,22-24H2,1-6H3
InChI key
KRADHMIOFJQKEZ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
법적 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
505.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
263 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객