주요 문서
920002
Sigma-Aldrich
CX85
Umicore
동의어(들):
Dichlorobis[(tert-butyldiphenyl)phosphine]palladium(II), Pd(P(tBu)Ph2)2Cl2
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩146,566
₩146,566
예상 입고일2025년 4월 24일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩146,566
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C32H38Cl2P2Pd
CAS Number:
Molecular Weight:
661.92
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
NACRES:
NA.22
₩146,566
예상 입고일2025년 4월 24일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
227-228 °C
SMILES string
[Pd]([PH](C(C)(C)C)(c4ccccc4)c3ccccc3)([PH](C(C)(C)C)(c2ccccc2)c1ccccc1)(Cl)Cl
InChI
1S/2C16H19P.2ClH.Pd/c2*1-16(2,3)17(14-10-6-4-7-11-14)15-12-8-5-9-13-15;;;/h2*4-13H,1-3H3;2*1H;
InChI key
QZOYEMHPCYSVBE-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Umicore CX85 is a homogeneous catalyst useful for cross-coupling reactions with arenes, especially for Suzuki-Miyaura cross-couplings.
저장 및 안정성
Do not store above 25°C (77°F). Store in a tightly closed original container, protected from direct sunlight in a dry, cool and well-ventilated area.
법적 정보
Product of Umicore
Additional information available at www.pmc.umicore.com
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)