문서
91926
Supelco
Adipoyl-L-carnitine
≥97.0% (TLC)
동의어(들):
(2R)-3-Carboxy-2-[(5-carboxy-1-oxopentyl)oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H23NO6
CAS Number:
Molecular Weight:
289.32
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Quality Level
분석
≥97.0% (TLC)
광학 활성
[α]/D -17±2°, c = 0.1 in H2O
응용 분야
clinical testing
형식
neat
저장 온도
2-8°C
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)