주요 문서
870873P
Avanti
Adipoyl-L-carnitine
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
Adipoylcarnitine
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩319,624
₩319,624
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩319,624
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H23NO6
CAS Number:
Molecular Weight:
289.32
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.21
₩319,624
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 x 5 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[N+](C[C@H](OC(=O)CCCCC(=O)[O-])CC(=O)[O-])(C)(C)C.[H+]
InChI
1S/C13H23NO6/c1-14(2,3)9-10(8-12(17)18)20-13(19)7-5-4-6-11(15)16/h10H,4-9H2,1-3H3,(H-,15,16,17,18)/t10-/m1/s1
InChI key
BSVHAXJKBCWVDA-SNVBAGLBSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870873P-5MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)