주요 문서
909521
Sigma-Aldrich
Methyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-D-glucopyranoside
≥95%
동의어(들):
Tetraacetyl methyl glucoside
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H22O10
CAS Number:
Molecular Weight:
362.33
MDL number:
분석
≥95%
양식
powder
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C15H22O10/c1-7(16)21-6-11-12(22-8(2)17)13(23-9(3)18)14(24-10(4)19)15(20-5)25-11/h11-15H,6H2,1-5H3
InChI key
UYWUMFGDPBMNCA-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)