주요 문서
90667
Supelco
Flufenacet-(phenyl-d4)
PESTANAL®, analytical standard
동의어(들):
Flufenacet-d4
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14D4H9F4N3O2S
Molecular Weight:
367.36
UNSPSC 코드:
77101502
NACRES:
NA.24
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Grade
analytical standard
Quality Level
동위원소 순도
≥97.5 atom % D
제품 라인
PESTANAL®
분석
≥95.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
agriculture
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)N(C(COC1=NN=C(C(F)(F)F)S1)=O)C2=C([2H])C([2H])=C(F)C([2H])=C2[2H]
법적 정보
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation markHealth hazardEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)