주요 문서
901765
Sigma-Aldrich
Dde biotin-azide
동의어(들):
rel-(3aR,4R,6aS)-N-[19-Azido-15-(4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene)-3,6,9,12-tetraoxa-16-azanonadec-1-yl]hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 MG
₩515,113
₩515,113
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 MG
₩515,113
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C32H53N7O8S
CAS Number:
Molecular Weight:
695.87
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352125
NACRES:
NA.22
₩515,113
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
liquid
반응 적합성
reaction type: click chemistry
저장 온도
−20°C (−15°C to −25°C)
SMILES string
S1[C@H]([C@H]3NC(=O)N[C@H]3C1)CCCCC(=O)NCCOCCOCCOCCOCCC(=C2C(=O)CC(CC2=O)(C)C)NCCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C32H53N7O8S/c1-32(2)20-25(40)29(26(41)21-32)23(34-9-5-10-36-39-33)8-12-44-14-16-46-18-19-47-17-15-45-13-11-35-28(42)7-4-3-6-27-30-24(22-48-27)37-31(43)38-30/h24,27,30,34H,3-22H2,1-2H3,(H,35,42)(H2,37,38,43)/t24-,27-,30-/m0/s1
InChI key
HUAWNOKWZYCBQA-LFERIPGTSA-N
애플리케이션
Extraordinary strength of the streptavidin-biotin interaction allows for efficient capturing of even highly dilute targets; however, it makes recovery of proteins from affinity resins challenging. This reagent contains a biotin moiety linked to an azide moiety through a spacer arm containing a hydrazine-cleavable Dde linker. Typically >90% of captured biomolecules can be efficiently released.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)