주요 문서
89789
Supelco
Dipropylammonium acetate solution
0.5 M in H2O, suitable for ion pair chromatography
동의어(들):
Dipropylamine acetate salt solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3CH2CH2)2NH · CH3COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
161.24
Beilstein:
7937734
MDL number:
UNSPSC 코드:
12161700
PubChem Substance ID:
설명
concentrate
Quality Level
양식
liquid
포장
ampule of 25 mL
농도
0.5 M in H2O
기술
ion pair chromatography: suitable
SMILES string
CC(O)=O.CCCNCCC
InChI
1S/C6H15N.C2H4O2/c1-3-5-7-6-4-2;1-2(3)4/h7H,3-6H2,1-2H3;1H3,(H,3,4)
InChI key
LKDMDHMCNGRIAS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
concentrate in ampules for 6x1 l 0.005 M ready-to-use solution
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)